2-[3-Methyl-4-(4-methylphenyl)-5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-1-yl]acetonitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32349-1G
APOSOR32349-1GEA
1570
EUR
APOSOR32349-1G
2-[3-Methyl-4-(4-methylphenyl)-5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-1-yl]acetonitrile, tech
2-[3-Methyl-4-(4-methylphenyl)-5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-1-yl]acetonitrile
Formel:
C₁₂H₁₂N₄O Molecular Weight: 228,25 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03787670 CAS-Nummer: 860785-01-9 |