2-Methyl-4,5-dihydro-1,3,4-benzoxadiazepin-5-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32350-1G
APOSOR32350-1GEA
1570
EUR
APOSOR32350-1G
2-Methyl-4,5-dihydro-1,3,4-benzoxadiazepin-5-one, tech
2-Methyl-4,5-dihydro-1,3,4-benzoxadiazepin-5-one
Formel:
C₉H₈N₂O₂ Molecular Weight: 176,172 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00268745 CAS-Nummer: 144760-62-3 |