Ethyl 4-chloro-1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32351-1G
APOSOR32351-1GEA
874
EUR
APOSOR32351-1G
Ethyl 4-chloro-1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylate 95%
Ethyl 4-chloro-1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylate
Formel:
C₁₂H₁₄ClN₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04124526 CAS-Nummer: 37801-47-1 |