1-[4-(4-Chlorobenzoyl)piperidin-1-yl]ethan-1-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32361-1G
APOSOR32361-1GEA
1120
EUR
APOSOR32361-1G
1-[4-(4-Chlorobenzoyl)piperidin-1-yl]ethan-1-one 95%
1-[4-(4-Chlorobenzoyl)piperidin-1-yl]ethan-1-one
Formel:
C₁₄H₁₆ClNO₂ Molecular Weight: 265,735 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01566224 CAS-Nummer: 59084-15-0 |