1,2,3-Trimethoxy-5-(prop-2-yn-1-yloxy)benzene, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32363-1G
APOSOR32363-1GEA
1570
EUR
APOSOR32363-1G
1,2,3-Trimethoxy-5-(prop-2-yn-1-yloxy)benzene, tech
1,2,3-Trimethoxy-5-(prop-2-yn-1-yloxy)benzene
Formel:
C₁₂H₁₄O₄ Molecular Weight: 222,237 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05975060 CAS-Nummer: 860787-50-4 |