6-Ethylpyridine-2-carbonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32366-1G
APOSOR32366-1GEA
1570
EUR
APOSOR32366-1G
6-Ethylpyridine-2-carbonitrile 97%
6-Ethylpyridine-2-carbonitrile
Formel:
C₈H₈N₂ Molecular Weight: 132,163 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21604038 CAS-Nummer: 59146-66-6 |