1-[2-(1H-Imidazol-1-yl)phenyl]ethan-1-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32368-1G
APOSOR32368-1GEA
1570
EUR
APOSOR32368-1G
1-[2-(1H-Imidazol-1-yl)phenyl]ethan-1-one, tech
1-[2-(1H-Imidazol-1-yl)phenyl]ethan-1-one
Formel:
C₁₁H₁₀N₂O Molecular Weight: 186,21 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00127221 CAS-Nummer: 20513-61-5 |