N4,N4-Dimethyl-5-phenylpyrimidine-2,4-diamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32369-1G
APOSOR32369-1GEA
874
EUR
APOSOR32369-1G
N4,N4-Dimethyl-5-phenylpyrimidine-2,4-diamine 97%
N4,N4-Dimethyl-5-phenylpyrimidine-2,4-diamine
Formel:
C₁₂H₁₄N₄ Molecular Weight: 214.266 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00127225 CAS-Nummer: 320424-61-1 |