(1E,4E)-1-(Dimethylamino)-5-(2-thienyl)penta-1,4-dien-3-one, technische Qualität

Lieferant: Apollo Scientific

OR32375-1G
APOSOR32375-1GEA 1570 EUR
APOSOR32375-1G
(1E,4E)-1-(Dimethylamino)-5-(2-thienyl)penta-1,4-dien-3-one, technische Qualität
(1E,4E)-1-(Dimethylamino)-5-(2-thienyl)penta-1,4-dien-3-one
Formel: C₁₁H₁₃NOS
Molecular Weight: 207,3 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00127282
CAS-Nummer: 320416-15-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR