(1E,4E)-1-(Dimethylamino)-5-(4-methoxyphenyl)penta-1,4-dien-3-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32376-1G
APOSOR32376-1GEA
427
EUR
APOSOR32376-1G
(1E,4E)-1-(Dimethylamino)-5-(4-methoxyphenyl)penta-1,4-dien-3-one 95%
(1E,4E)-1-(Dimethylamino)-5-(4-methoxyphenyl)penta-1,4-dien-3-one
Formel:
C₁₄H₁₇NO₂ Molecular Weight: 231.3 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00172121 CAS-Nummer: 373650-95-4 |