7-Phenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32381-1G
APOSOR32381-1GEA
1570
EUR
APOSOR32381-1G
7-Phenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile, tech
7-Phenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile
Formel:
C₁₃H₈N₄ Molecular Weight: 220,229 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00138880 CAS-Nummer: 72860-56-1 |