7-(4-Bromophenyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32382-1G
APOSOR32382-1GEA
0
EUR
APOSOR32382-1G
7-(4-Bromophenyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile, tech
7-(4-Bromophenyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile
Formel:
C₁₃H₇BrN₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00138886 CAS-Nummer: 320417-25-2 |