7-[(Z)-2-Phenylethenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32383-1G
APOSOR32383-1GEA
1570
EUR
APOSOR32383-1G
7-[(Z)-2-Phenylethenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile, tech
7-[(Z)-2-Phenylethenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile
Formel:
C₁₅H₁₀N₄ Molecular Weight: 246,267 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00138888 CAS-Nummer: 320417-33-2 |