4'-(2-Chlorethyl)acetophenon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-[4-(2-Chloroethyl)phenyl]ethan-1-one
OR32384-25G
OR32384-5G
APOSOR32384-25GEA
887
EUR
APOSOR32384-25G
APOSOR32384-5G
4'-(2-Chlorethyl)acetophenon 95%
4'-(2-Chlorethyl)acetophenon
Formel:
C₁₀H₁₁ClO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016350 CAS-Nummer: 69614-95-5 |