1-(4-Chlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-yl)ethan-1-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32385-1G
APOSOR32385-1GEA
1210
EUR
APOSOR32385-1G
1-(4-Chlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-yl)ethan-1-one, tech
1-(4-Chlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-yl)ethan-1-one
Formel:
C₁₁H₉ClN₂O Molecular Weight: 220,655 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00215352 CAS-Nummer: 24155-32-6 |