1-(6-Chloropyridin-2-yl)-1H-pyrazol-5-ol, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32386-1G
APOSOR32386-1GEA
1570
EUR
APOSOR32386-1G
1-(6-Chloropyridin-2-yl)-1H-pyrazol-5-ol, tech
1-(6-Chloropyridin-2-yl)-1H-pyrazol-5-ol
Formel:
C₈H₆ClN₃O Molecular Weight: 195,606 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02185866 CAS-Nummer: 1007030-95-6 |