Methyl-4-chloro-6-oxo-1-phenyl-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32387-1G
APOSOR32387-1GEA
671
EUR
APOSOR32387-1G
Methyl-4-chloro-6-oxo-1-phenyl-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylate 95%
Methyl-4-chloro-6-oxo-1-phenyl-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylate
Formel:
C₁₂H₉ClN₂O₃ Molecular Weight: 264,67 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00141141 CAS-Nummer: 129109-17-7 |