1-(3-Chlorophenyl)-1H,2H,3H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32391-1G
APOSOR32391-1GEA
1570
EUR
APOSOR32391-1G
1-(3-Chlorophenyl)-1H,2H,3H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-one, tech
1-(3-Chlorophenyl)-1H,2H,3H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-one
Formel:
C₁₂H₈ClN₃O Molecular Weight: 245,664 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00140663 CAS-Nummer: 320419-78-1 |