1-[(Ammoniooxy)methyl]-2,3-dichlorbenzolchlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2,3-dichlorobenzene chloride
OR32397-1G
APOSOR32397-1GEA
671
EUR
APOSOR32397-1G
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2,3-dichlorbenzolchlorid 95%
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2,3-dichlorbenzolchlorid
Formel:
C₇H₇Cl₂NO·HCl Molecular Weight: 228,504 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01114575 CAS-Nummer: 317821-70-8 |