O-[(2,5-Dichlorophenyl)methyl]hydroxylamine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-[(Ammoniooxy)methyl]-1,4-dichlorobenzene chloride
OR32398-1G
APOSOR32398-1GEA
671
EUR
APOSOR32398-1G
O-[(2,5-Dichlorophenyl)methyl]hydroxylamine hydrochloride 95%
O-[(2,5-Dichlorophenyl)methyl]hydroxylamine hydrochloride
Formel:
C₇H₇Cl₂NO·HCl Molecular Weight: 228,504 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01114576 CAS-Nummer: 317821-71-9 |