3-(4-Methoxyphenoxy)butan-2-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32400-1G
APOSOR32400-1GEA
1570
EUR
APOSOR32400-1G
3-(4-Methoxyphenoxy)butan-2-one, tech
3-(4-Methoxyphenoxy)butan-2-one
Formel:
C₁₁H₁₄O₃ Molecular Weight: 194,227 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00231719 CAS-Nummer: 24264-51-5 |