(3E)-2-(Morpholin-4-yl)-4-phenylbut-3-enenitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32405-1G
APOSOR32405-1GEA
1570
EUR
APOSOR32405-1G
(3E)-2-(Morpholin-4-yl)-4-phenylbut-3-enenitrile, tech
(3E)-2-(Morpholin-4-yl)-4-phenylbut-3-enenitrile
Formel:
C₁₄H₁₆N₂O Molecular Weight: 228,29 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00173087 CAS-Nummer: 101132-14-3 |