(2E)-1-(3-Chlorothiophen-2-yl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32407-1G
APOSOR32407-1GEA
1570
EUR
APOSOR32407-1G
(2E)-1-(3-Chlorothiophen-2-yl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one, tech
(2E)-1-(3-Chlorothiophen-2-yl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
Formel:
C₉H₁₀ClNOS Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00793820 CAS-Nummer: 166196-77-6 |