(1E)-1-(Dimethylamino)-4-(4-methylphenoxy)pent-1-en-3-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32410-1G
APOSOR32410-1GEA
0
EUR
APOSOR32410-1G
(1E)-1-(Dimethylamino)-4-(4-methylphenoxy)pent-1-en-3-one, tech
(1E)-1-(Dimethylamino)-4-(4-methylphenoxy)pent-1-en-3-one
Formel:
C₁₄H₁₉NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00243598 CAS-Nummer: 477864-99-6 |