(2E)-3-Amino-3-(4-phenylpiperazin-1-yl)prop-2-enenitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32415-1G
APOSOR32415-1GEA
671
EUR
APOSOR32415-1G
(2E)-3-Amino-3-(4-phenylpiperazin-1-yl)prop-2-enenitrile, tech
(2E)-3-Amino-3-(4-phenylpiperazin-1-yl)prop-2-enenitrile
Formel:
C₁₃H₁₆N₄ Molecular Weight: 228,293 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00793935 CAS-Nummer: 141991-47-1 |