(2E)-3-Amino-3-(pyrrolidin-1-yl)prop-2-enenitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32416-1G
APOSOR32416-1GEA
1570
EUR
APOSOR32416-1G
(2E)-3-Amino-3-(pyrrolidin-1-yl)prop-2-enenitrile, tech
(2E)-3-Amino-3-(pyrrolidin-1-yl)prop-2-enenitrile
Formel:
C₇H₁₁N₃ Molecular Weight: 137,182 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00793938 CAS-Nummer: 72139-48-1 |