4-Chloro-2-(4-methoxyphenyl)-5-[(prop-2-en-1-yl)amino]-2,3-dihydropyridazin-3-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32417-1G
APOSOR32417-1GEA
1570
EUR
APOSOR32417-1G
4-Chloro-2-(4-methoxyphenyl)-5-[(prop-2-en-1-yl)amino]-2,3-dihydropyridazin-3-one, tech
4-Chloro-2-(4-methoxyphenyl)-5-[(prop-2-en-1-yl)amino]-2,3-dihydropyridazin-3-one
Formel:
C₁₄H₁₄ClN₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00793839 CAS-Nummer: 477867-47-3 |