3-Brom-5-chlor-2-methoxypyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR3242-1G
APOSOR3242-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3242-1G
3-Brom-5-chlor-2-methoxypyridin
3-Bromo-5-chloro-2-methoxypyridine
Formel: C₆H₅BrClNO
Schmelzpunkt: 48…50 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08059322
CAS-Nummer: 102830-75-1