1-(3-Bromophenyl)-3,3-dimethyl-2-azetanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32427-1G
APOSOR32427-1GEA
270
EUR
APOSOR32427-1G
1-(3-Bromophenyl)-3,3-dimethyl-2-azetanone 95%
1-(3-Bromophenyl)-3,3-dimethyl-2-azetanone
Formel:
C₁₁H₁₂BrNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00793408 CAS-Nummer: 338392-04-4 |