1-[(2-Methyl-1H-indol-4-yl)oxy]-3-(morpholin-4-yl)propan-2-ol, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32431-1G
APOSOR32431-1GEA
1570
EUR
APOSOR32431-1G
1-[(2-Methyl-1H-indol-4-yl)oxy]-3-(morpholin-4-yl)propan-2-ol, tech
1-[(2-Methyl-1H-indol-4-yl)oxy]-3-(morpholin-4-yl)propan-2-ol
Formel:
C₁₆H₂₂N₂O₃ Molecular Weight: 290,357 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01315611 CAS-Nummer: 338392-10-2 |