N-(2,4,6-Trichloro-3-hydroxyphenyl)acetamide, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32435-1G
APOSOR32435-1GEA
1570
EUR
APOSOR32435-1G
N-(2,4,6-Trichloro-3-hydroxyphenyl)acetamide, tech
N-(2,4,6-Trichloro-3-hydroxyphenyl)acetamide
Formel:
C₈H₆Cl₃NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18429805 CAS-Nummer: 7397-28-6 |