N-tert-Butylmorpholine-4-carbothioamide, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32436-1G
APOSOR32436-1GEA
1570
EUR
APOSOR32436-1G
N-tert-Butylmorpholine-4-carbothioamide, tech
N-tert-Butylmorpholine-4-carbothioamide
Formel:
C₉H₁₈N₂OS Molecular Weight: 202,317 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24391363 CAS-Nummer: 14294-00-9 |