[4-(4-Methoxyphenoxy)phenyl]methanamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32439-1G
APOSOR32439-1GEA
387
EUR
APOSOR32439-1G
[4-(4-Methoxyphenoxy)phenyl]methanamine 95%
[4-(4-Methoxyphenoxy)phenyl]methanamine
Formel:
C₁₄H₁₅NO₂ Molecular Weight: 229,274 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01814768 CAS-Nummer: 477868-65-8 |