5,6-Dibromocyclohex-2-ene-1,4-diol, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32443-1G
APOSOR32443-1GEA 1570 EUR
APOSOR32443-1G
5,6-Dibromocyclohex-2-ene-1,4-diol, tech
5,6-Dibromocyclohex-2-ene-1,4-diol
Formel: C₆H₈Br₂O₂
Molecular Weight: 271,935 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01568911
CAS-Nummer: 317821-92-4