2-(3,5-Dibromo-1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetonitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32444-1G
APOSOR32444-1GEA
671
EUR
APOSOR32444-1G
2-(3,5-Dibromo-1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetonitrile, tech
2-(3,5-Dibromo-1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetonitrile
Formel:
C₄H₂Br₂N₄ Molecular Weight: 265,893 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01814608 CAS-Nummer: 477869-83-3 |