4-(3-Chlorophenyl)-4,5,6,7-tetrahydro-3H-imidazo[4,5-c]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32457-1G
APOSOR32457-1GEA 874 EUR
APOSOR32457-1G
4-(3-Chlorophenyl)-4,5,6,7-tetrahydro-3H-imidazo[4,5-c]pyridine 95%
4-(3-Chlorophenyl)-4,5,6,7-tetrahydro-3H-imidazo[4,5-c]pyridine
Formel: C₁₂H₁₂ClN₃
Molecular Weight: 233.7 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02102424
CAS-Nummer: 18094-25-2