N-(4-Chlorophenyl)-2-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)-2-oxoacetamide, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32461-1G
APOSOR32461-1GEA
0
EUR
APOSOR32461-1G
N-(4-Chlorophenyl)-2-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)-2-oxoacetamide, tech
N-(4-Chlorophenyl)-2-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)-2-oxoacetamide
Formel:
C₁₃H₁₁ClN₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02102447 CAS-Nummer: 477871-94-6 |