2-(1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)-2-oxo-N-phenylacetamide, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32462-1G
APOSOR32462-1GEA
1570
EUR
APOSOR32462-1G
2-(1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)-2-oxo-N-phenylacetamide, tech
2-(1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)-2-oxo-N-phenylacetamide
Formel:
C₁₃H₁₂N₂O₂ Molecular Weight: 228,247 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02102448 CAS-Nummer: 477871-95-7 |