8-Benzyl-2,8-diazaspiro[4.5]decane-1,3-dione 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32466-1G
APOSOR32466-1GEA
671
EUR
APOSOR32466-1G
8-Benzyl-2,8-diazaspiro[4.5]decane-1,3-dione 95%
8-Benzyl-2,8-diazaspiro[4.5]decane-1,3-dione
Formel:
C₁₅H₁₈N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11043250 CAS-Nummer: 1463-48-5 |