6-(3-Chlorophenyl)-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32467-1G
APOSOR32467-1GEA
1570
EUR
APOSOR32467-1G
6-(3-Chlorophenyl)-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine, tech
6-(3-Chlorophenyl)-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine
Formel:
C₁₃H₁₁ClN₄ Molecular Weight: 258,706 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03102690 CAS-Nummer: 85841-03-8 |