1,5-Dimethyl-4-phenylimidazolidin-2-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32468-1G
APOSOR32468-1GEA
874
EUR
APOSOR32468-1G
1,5-Dimethyl-4-phenylimidazolidin-2-one 95%
1,5-Dimethyl-4-phenylimidazolidin-2-one
Formel:
C₁₁H₁₄N₂O Molecular Weight: 190,242 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01456559 CAS-Nummer: 103774-40-9 |