2-[(Furan-2-yl)methylidene]-2,3-dihydro-1H-indene-1,3-dione, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32469-1G
APOSOR32469-1GEA
1570
EUR
APOSOR32469-1G
2-[(Furan-2-yl)methylidene]-2,3-dihydro-1H-indene-1,3-dione, tech
2-[(Furan-2-yl)methylidene]-2,3-dihydro-1H-indene-1,3-dione
Formel:
C₁₄H₈O₃ Molecular Weight: 224,212 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00219001 CAS-Nummer: 29874-41-7 |