1-(5-Chlorothiophen-2-yl)-3-(dimethylamino)but-2-en-1-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32474-1G
APOSOR32474-1GEA
1570
EUR
APOSOR32474-1G
1-(5-Chlorothiophen-2-yl)-3-(dimethylamino)but-2-en-1-one, tech
1-(5-Chlorothiophen-2-yl)-3-(dimethylamino)but-2-en-1-one
Formel:
C₁₀H₁₂ClNOS Molecular Weight: 229,726 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03617982 CAS-Nummer: 860788-50-7 |