5-Methyl-2-phenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32479-1G
APOSOR32479-1GEA
671
EUR
APOSOR32479-1G
5-Methyl-2-phenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol 95%
5-Methyl-2-phenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol
Formel:
C₁₃H₁₁N₃O Molecular Weight: 225,246 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00634653 CAS-Nummer: 90019-55-9 |