N-[4-(2-Phenylethynyl)phenyl]methanesulphonamide, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32482-1G
APOSOR32482-1GEA
1570
EUR
APOSOR32482-1G
N-[4-(2-Phenylethynyl)phenyl]methanesulphonamide, tech
N-[4-(2-Phenylethynyl)phenyl]methanesulphonamide
Formel:
C₁₅H₁₃NO₂S Molecular Weight: 271,334 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03012868 CAS-Nummer: 439095-76-8 |