3,5-Dichlorphenylhydraziniumchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR3249-100G
APOSOR3249-100GEA
0
EUR
APOSOR3249-100G
3,5-Dichlorphenylhydraziniumchlorid 98%
3,5-Dichlorphenylhydraziniumchlorid
Formel:
C₆H₇Cl₃N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012938 CAS-Nummer: 63352-99-8 EINECS: 264-109-7 |