2-(1H-Pyrrol-1-yl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione, tech
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(1H-Pyrrol-1-yl)isoindoline-1,3-dione
OR32498-1G
APOSOR32498-1GEA
1410
EUR
APOSOR32498-1G
2-(1H-Pyrrol-1-yl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione, tech
2-(1H-Pyrrol-1-yl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione
Formel:
C₁₂H₈N₂O₂ Molecular Weight: 212,204 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00837647 CAS-Nummer: 885-12-1 |