Ethyl-4-(4-aminophenyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Ethyl 4-(4-aminophenyl)piperazine-1-carboxylate
OR32500-1G
APOSOR32500-1GEA
538
EUR
APOSOR32500-1G
Ethyl-4-(4-aminophenyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate 95%
Ethyl-4-(4-aminophenyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
Formel:
C₁₃H₁₉N₃O₂ Molecular Weight: 249,32 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11848963 CAS-Nummer: 16154-70-4 |