2-[(3-Chloro-4-methoxyphenyl)methylidene]propanedinitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32507-1G
APOSOR32507-1GEA
1570
EUR
APOSOR32507-1G
2-[(3-Chloro-4-methoxyphenyl)methylidene]propanedinitrile, tech
2-[(3-Chloro-4-methoxyphenyl)methylidene]propanedinitrile
Formel:
C₁₁H₇ClN₂O Molecular Weight: 218,639 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03547576 CAS-Nummer: 362721-80-0 |