1-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]-4,6-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32509-1G
APOSOR32509-1GEA
1570
EUR
APOSOR32509-1G
1-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]-4,6-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile, tech
1-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]-4,6-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
Formel:
C₁₄H₁₂ClN₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05668747 CAS-Nummer: 861207-79-6 |